Läs mer
Bismut 2-etylhexanoatsyra
Produktkod. 15406975
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406975 25 g 25g
15496965 5 g 5g
15416975 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15406975 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045500.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67874-71-9 | C24H48BiO6 | 641,622 g/mol
Vismut 2-etylhexanoat används som ett industriellt smörjmedel, torkmedel och polyuretankatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67874-71-9
Molekylformel C24H48BiO6
Molekylvikt (g/mol) 641.622
MDL-nummer MFCD00043803
InChI-nyckel MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
PubChem CID 131857451
IUPAC-namn vismut;2-etylhexansyra
LEDER CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth 2-ethylhexanoate
Namnnotering In 2-ethylhexanoic acid
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 638.61
Procent renhet 92% (typically)
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.