Läs mer
Bismuth aluminum oxide hydrate, 95.5%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11323978
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 11323978
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040393.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00798526
Synonym Aluminum bismuth oxide hydrate; Bismuth aluminate hydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth aluminum oxide hydrate
Fysisk form Powder
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in nitric acid; Typical tap density 0;69g/cm3
Formel vikt 771.84 (Anhydrous)
Procent renhet 95.5%