Läs mer
Bismuth aluminum oxide hydrate, 95.5%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11343978
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343978 50 g 50g
11323978 250 g 250g
11333978 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11343978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040393.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00798526
Synonym Aluminum bismuth oxide hydrate; Bismuth aluminate hydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth aluminum oxide hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in nitric acid; Typical tap density 0;69g/cm3
Formel vikt 771.84 (Anhydrous)
Procent renhet 95.5%