Läs mer
Vismutkarbonatoxid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7020501
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11434104
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12483.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5892-10-4 | CBi2O5 | 509.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5892-10-4
Molekylformel CBi2O5
Molekylvikt (g/mol) 509.97
MDL-nummer MFCD00010877
InChI-nyckel MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
Synonym bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide
PubChem CID 16683095
ChEBI CHEBI:31291
IUPAC-namn bis(oxobismutanyl)karbonat
LEDER C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth carbonate oxide
Kvantitet 50 g
Merck Index 14,1282
Formel vikt 509.97
Densitet 6.86
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.