Läs mer
Bismuth citrate, 94%
Produktkod. 11363988
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363988 250 g 250g
11353988 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040398.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 813-93-4 | C6H5BiO7 | 398.079 g/mol
Vismutcitrat används som ett progressivt hårfärgningsmedel i kosmetika. Det används som antimikrobiella medel mot syfiler, kolit, sårinfektion, kvartantalaria, dyspepsi och magsår.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 813-93-4
Molekylformel C6H5BiO7
Molekylvikt (g/mol) 398.079
MDL-nummer MFCD00050817
InChI-nyckel ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth citrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth citrate usp:usp, bismuth iii citrate, bismuth citrate usp, bismuth 3+ ion citrate, bismuth, citrato 3-, bismuth iii citrate 250g, bismuth 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
PubChem CID 13135
IUPAC-namn vismut;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.[Bi+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth citrate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Insoluble in water,alcohol,ether; Soluble in ammonia solution and in solution of alkali citrates; Typical tap density 0;50g/cm3;Soluble in ammonia,alkali citrates; Insoluble in water,alcohol and ether.
Formel vikt 398.08
Procent renhet 94%
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Densitet 3.5 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.