Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bismuth Citrate |
| CAS | 813-93-4 |
| Molekylformel | C6H5BiO7 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | bismuth citrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth citrate usp:usp, bismuth iii citrate, bismuth citrate usp, bismuth 3+ ion citrate, bismuth, citrato 3-, bismuth iii citrate 250g, bismuth 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
| InChI-nyckel | ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K |
| LEDER | C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.[Bi+3] |
| IUPAC-namn | vismut;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.079 |
| PubChem CID | 13135 |
| Visa mer |