Läs mer
Vismuthydroxidnitratoxid, Bi{2}O{3} 79 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358448
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358448 25 g 25g
11368448 100 g 100g
11348448 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040476.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Keramiska glasyrer och emalj flussmedel
Det används farmaceutiskt i sårförband, salvakomponenter och som antisyra. I kosmetika används det som ett kosmetiskt vitt pigment. Används i keramiska glasyrer och emaljflussmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1304-85-4
MDL-nummer MFCD00064844
Synonym Bismuth subnitrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth hydroxide nitrate oxide
Smältpunkt 260°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,1284
Löslighetsinformation Practically insoluble in water and alcohol; Soluble in dilute HNO3 and HCl
Formel vikt 1461.98
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Bi2O3 79% min.
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 6.04 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth hydroxide nitrate oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.