Läs mer
Bismuth hydroxide, tech.
Produktkod. 11333988
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11333988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040397.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hydrolys av ribonukleinsyra, absorberande
Det används för hydrolys av ribonukleinsyra och som absorberande medel för rutin och quercetin. Det är en komponent som används i mjölk av vismut används i gastrointestinala sjukdomar som ett skyddande medel. Det används för att avlägsna nitrat och andra anjoner från vatten med gul vismuthydroxid. En nanoplatta av vismutoxid är användbar för koldioxidgassensor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-43-0
Molekylformel BiH3O3
Molekylvikt (g/mol) 260.00
MDL-nummer MFCD00046188
InChI-nyckel TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn vismut(3+)trihydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth hydroxide
Fysisk form Amorft pulver
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in acids.
Formel vikt 260
Kvalitet Teknisk
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.