Läs mer
Bismuth hydroxide
Produktkod. 10590574 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10590574 50 g Glasflaska 50g
10590764 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10590574 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393290500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10361-43-0 | BiH3O3 | 260.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-43-0
Molekylformel BiH3O3
Molekylvikt (g/mol) 260.00
MDL-nummer MFCD00046188
InChI-nyckel TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn vismut(3+)trihydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth hydroxide
Smältpunkt 415.0°C
Färg Vit till grädde
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Linjär formel Bi(OH)3
Merck Index 15, 1267
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acids
Formel vikt 260
Identifiering Positive
Förlust vid torkning 1.0% max.
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.