Läs mer
Bismuth(III) acetate, 99%
Produktkod. p-7049661
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11303387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 017574.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22306-37-2 | C6H9BiO6 | 386.112 g/mol
Vismut(III)acetat används i biologi, tryckning, i fotografiska filmer, textilier och även i proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22306-37-2
Molekylformel C6H9BiO6
Molekylvikt (g/mol) 386.112
MDL-nummer MFCD00015629
InChI-nyckel WKLWZEWIYUTZNJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth acetate, bismuth triacetate, unii-8aja86y692, acetic acid, bismuth 3+ salt, acmc-20allk, bismuth iii ; acetate, bismuth 3+ triacetate, trisacetic acid bismuth salt, bismuth 3+ ion tris acetate ion, bismuth iii acetate 50g
PubChem CID 31132
IUPAC-namn vismut;triacetat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Bi+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) acetate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Linjär formel Bi(OOCCH3)3
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 386.12
Procent renhet 99%
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.