Läs mer
Bismuth(III) bromide, 97%
Produktkod. p-4813352 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 13408688
Brand: Thermo Scientific Acros 447770250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7787-58-8 | BiBr3 | 448.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-58-8
Molekylformel BiBr3
Molekylvikt (g/mol) 448.69
InChI-nyckel TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo
PubChem CID 82232
IUPAC-namn tribromobismutan
LEDER Br[Bi](Br)Br
Specifikationer
Kokpunkt 453°C
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) bromide
Smältpunkt 218°C
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 96 to 103% (Bi)
Linjär formel BiBr3
Merck Index 15,1262
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in solutions of ki,kbr,kcl,dil hcl
Formel vikt 448.69
Procent renhet 97%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth(III) bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.