Läs mer
Vismut(III)bromid, 99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11373317
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11373317
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 017112.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7787-58-8 | BiBr3 | 448.692 g/mol
Det katalyserar bildningen av cykliska karbonater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-58-8
Molekylformel BiBr3
Molekylvikt (g/mol) 448.692
MDL-nummer MFCD00014195
InChI-nyckel TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo
PubChem CID 82232
IUPAC-namn tribromobismutan
LEDER Br[Bi](Br)Br
Specifikationer
Kokpunkt 453°C
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) bromide
Smältpunkt 218°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
Löslighetsinformation Decomposes in water.
Formel vikt 448.71
Känslighet Hygroscopic
Densitet 5.72
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.