Läs mer
Bismuth(III) bromide, anhydrous, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047175.03
| Kvantitet | 1g |
|---|
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| BiBr3 | |
| MFCD00014195 | |
| bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo | |
| tribromobismuthane |
Specifikationer
| Bismuth(III) bromide | |
| 7787-58-8 | |
| (metals basis) | |
| MFCD00014195 | |
| bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo | |
| TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K | |
| tribromobismuthane | |
| 82232 | |
| 99.999% | |
| Hygroscopic |
| Anhydrous | |
| 1g | |
| BiBr3 | |
| UN3260 | |
| Decomposes in water. | |
| Br[Bi](Br)Br | |
| 448.692 | |
| 448.71 | |
| Acidic | |
| 5.72 g/mL |
Säkerhet och hantering
- Bismuth(III) bromide, anhydrous
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..