Läs mer
Bismuth(III) Carbonate Basic, purum p.a., 80 to 82% Bi Basis (KT), Honeywell™
Produktkod. 15667550 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15667550 250 g Poly Bottle 250g
15657550 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15667550 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 95376250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5892-10-4
Molekylformel CBi2O5
Molekylvikt (g/mol) 509.97
MDL-nummer MFCD00010877
InChI-nyckel MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
Synonym bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide
PubChem CID 16683095
ChEBI CHEBI:31291
IUPAC-namn bis(oxobismuthanyl) carbonate
LEDER C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) carbonate basic
Kvantitet 250 g
Linjär formel (BiO)2CO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 509.97g/mol
Procent renhet 80 to 82% (Bi basis) (KT)
Förpackning Poly Bottle
Densitet 6.86g/mL at 25°C