Läs mer
Bismut(III)klorid, 97+%, vattenfritt
Produktkod. 10512231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10512231 100 g Glasflaska 100g
10328490 25 g Glasflaska 25g
10308663 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10512231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 208831000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-60-2
Molekylformel BiCl3
Molekylvikt (g/mol) 315.33
MDL-nummer MFCD00003461
InChI-nyckel JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC-namn triklorbismutan
LEDER Cl[Bi](Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 447,0 °C
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) chloride
Smältpunkt 230,0 °C till 232,0 °C
Namnnotering Vattenfri
Färg Beige till vit eller grå
Fysisk form Kristallint pulver och/eller bitar
Kvantitet 100 g
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.75, 4.7500g/mL
Analysprocentintervall 98% min. (Argentometri)
Linjär formel BiCl3
Fieser 07,24
Merck Index 15, 1264
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner. Andra lösligheter: löslig i syror, löslig i abs. alkohol, aceton och etylacetat
Formel vikt 315.33
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth(III) chloride, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.