Läs mer
Bismuth(III) chloride, 97+%, anhydrous
Produktkod. p-3734660 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10328490
Brand: Thermo Scientific Acros 208830250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-60-2
Molekylformel BiCl3
Molekylvikt (g/mol) 315.33
MDL-nummer MFCD00003461
InChI-nyckel JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC-namn triklorbismutan
LEDER Cl[Bi](Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 447.0°C
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) chloride
Smältpunkt 230.0°C to 232.0°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Beige till vit eller grå
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98% min. (Argentometry)
Linjär formel BiCl3
Fieser 07,24
Merck Index 15, 1264
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acids, soluble in abs.alcohol, acetone and ethyl acetate
Formel vikt 315.33
Procent renhet ≥97%
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.75, 4.7500g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth(III) chloride, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.