Läs mer
Vismut(III)klorid, 97+% (torr vikt), kan forts. upp till 3% vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11468763
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468763 100 g 100g
11458763 25 g 25g
11478763 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468763 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10510.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Vismut(III)klorid används som katalysator vid organisk syntes och för att framställa andra vismutsalter. Det används som utgångsmaterial för framställning av vismutoxiklorid vid hydrolys. Det är ett oxidationsmedel för att framställa metallisk vismut genom reduktionsmedel. Vidare katalyserar det Michael-reaktionen och Mukaiyama-aldol-reaktionen. Utöver detta är det en Lewis syra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Vismut(III)klorid används som katalysator vid organisk syntes och för att framställa andra vismutsalter. Det används som utgångsmaterial för framställning av vismutoxiklorid vid hydrolys. Det är ett oxidationsmedel för att framställa metallisk vismut genom reduktionsmedel. Vidare katalyserar det Michael-reaktionen och Mukaiyama-aldol-reaktionen. Utöver detta är det en Lewis syra.
Löslighet
Löslig i saltsyra, salpetersyra, dietyleter, etylacetat och aceton. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-60-2
Molekylformel BiCl3
Molekylvikt (g/mol) 315.33
MDL-nummer MFCD00003461
InChI-nyckel JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC-namn triklorbismutan
LEDER Cl[Bi](Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt ∼430°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Bismuth (III) chloride
Smältpunkt 230°C to 232°C
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,1262
Löslighetsinformation Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,diethyl ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 315.34
Procent renhet 98%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) May contain up to 3% water
Odör Irritating
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.75
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.