Läs mer
Bismut(III)klorid, 97+% (torrvikt), kan innehålla upp till 3% vatten
Beskrivning
Vismut(III)klorid används som katalysator vid organisk syntes och för att framställa andra vismutsalter. Det används som utgångsmaterial för framställning av vismutoxiklorid vid hydrolys. Det är ett oxidationsmedel för att framställa metallisk vismut genom reduktionsmedel. Vidare katalyserar det Michael-reaktionen och Mukaiyama-aldol-reaktionen. Utöver detta är det en Lewis syra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Vismut(III)klorid används som katalysator vid organisk syntes och för att framställa andra vismutsalter. Det används som utgångsmaterial för framställning av vismutoxiklorid vid hydrolys. Det är ett oxidationsmedel för att framställa metallisk vismut genom reduktionsmedel. Vidare katalyserar det Michael-reaktionen och Mukaiyama-aldol-reaktionen. Utöver detta är det en Lewis syra.
Löslighet
Löslig i saltsyra, salpetersyra, dietyleter, etylacetat och aceton. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | ∼430 °C (sublimering) |
| Kemiskt namn eller material | Bismuth (III) chloride |
| Smältpunkt | 230 °C till 232 °C |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Irriterande |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Anteckningar om analysprocent | (dry wt.) |
| Densitet | 4.75 |
| UN-nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,1262 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.