Läs mer
Vismut(III)klorid, vattenfri, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303327
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303327 100 g 100g
11393317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017115.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Katalysatorer för organiska reaktioner, framställning av Bi-salter. Vismut(III)klorid används som katalysator vid organisk syntes och för att framställa andra vismutsalter. Det används som utgångsmaterial för framställning av vismutoxiklorid vid hydrolys. Det är ett oxidationsmedel för att framställa metallisk vismut genom reduktionsmedel. Vidare katalyserar det Michael-reaktionen och Mukaiyama-aldol-reaktionen. Utöver detta är det en Lewis syra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-60-2
Molekylvikt (g/mol) 315.33
MDL-nummer MFCD00003461
InChI-nyckel JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC-namn triklorbismutan
LEDER Cl[Bi](Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt ca 430°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) chloride
Smältpunkt 230°C to 232°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Molekylformel BiCl3
Löslighetsinformation Soluble in HCl,HNO3,acetone,ethyl acetate. Insoluble in alcohol. Decomposed by water to BiOCl.Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,diethyl ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 315.34
Odör Irritating
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.75
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth(III) chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bismuth(III) chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.