Läs mer
Bismut(III)klorid, vattenfritt (99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11393317
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393317 25 g 25g
11303327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017115.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315,33 g/mol
Katalysatorer för organiska reaktioner, framställning av Bi-salter. Vismut(III)klorid används som katalysator vid organisk syntes och för att framställa andra vismutsalter. Det används som utgångsmaterial för framställning av vismutoxiklorid vid hydrolys. Det är ett oxidationsmedel för att framställa metallisk vismut genom reduktionsmedel. Vidare katalyserar det Michael-reaktionen och Mukaiyama-aldol-reaktionen. Utöver detta är det en Lewis syra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-60-2
MDL-nummer MFCD00003461
Specifikationer
Kokpunkt ca 430 °C (sublimering)
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) chloride
Smältpunkt 230 °C till 232 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Odör Irriterande
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbaserad bas)
Densitet 4.75
Molekylformel BiCl3
Löslighetsinformation Löslig i HCl, HNO3, aceton, etylacetat. Olöslig i alkohol. Nedbryts av vatten till BiOCl. Löslig i saltsyra, salpetersyra, dietyleter, etylacetat och aceton. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 315.34
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth(III) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.