Läs mer
Bismut(III)klorid, vattenfritt, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11483790
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483790 5 g 5g
11473790 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483790 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089485.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315,33 g/mol
Det används som en katalysator i organisk kemi. Det är en bra källa till vismut och används för att göra andra vismutföreningar. Används även som katalysator och för att göra andra vismutsalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-60-2
Molekylformel BiCl3
Molekylvikt (g/mol) 315.33
MDL-nummer MFCD00003461
InChI-nyckel JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC-namn triklorbismutan
LEDER Cl[Bi](Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt ∼430 °C (sublimering)
Kemiskt namn eller material Bismuth (III) chloride
Smältpunkt 230 °C till 232 °C
Namnnotering Vattenfri
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 4.75 g/mL
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,1262
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 315.34
Procent renhet 99.999%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth(III) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.