Läs mer
Bismuth(III) Chloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 11483673 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483673 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11483673 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/3110/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 447°C
Smältpunkt 230°C
CAS 7787-60-2
Färg Gray
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 25 g
Molekylformel BiCl3
MDL-nummer 3461
InChI-nyckel JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Bi+3]
IUPAC-namn bismuth(3+) trichloride
Molekylvikt (g/mol) 315.33
Formel vikt 315.33g/mol
Förpackning Glass Jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth(III) chloride, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.