Läs mer
Bismuth(III) chloride oxide, 98%, Alfa Aesar™
Produktkod. 15472537
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472537 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15472537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045899.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) chloride oxide
CAS 7787-59-9
Fysisk form Chunks
Kvantitet 50 g
Molekylformel BiClHO
Linjär formel BiOCl
MDL-nummer MFCD00010895
Synonym bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
InChI-nyckel BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Bi].Cl
IUPAC-namn oxobismuth;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 261.437
PubChem CID 6328152
Formel vikt 260.43
Procent renhet 98%
Förpackning Plastic bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth(III) chloride oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..