Läs mer
Bismut(III)kloridoxid, 98 %
Produktkod. 11323988
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323988 250 g 250g
11303988 50 g 50g
11313988 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040396.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
Används som pigment, vid tillverkning av konstgjorda pärlor, torrcellskatoder | CAS: 7787-59-9 | BiClHO | 261,437 g/mol
Vismut(III)kloridoxid används i läkemedelsindustrin, i tillverkningen av kosmetika, i kemisk och metallurgisk industri. Det används som pigment, vid tillverkning av konstgjorda pärlor och som katoder för torra celler, i fotokatalysatorer för nedbrytning av organiska föroreningar, i LED-lampor med vitt ljus, vid tillverkning av plast, vid syntes av metanol, i halvledarenheter som CCD eller fotodioder och används även vid produktion av permanentmagneter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-59-9
Molekylformel BiClHO
Molekylvikt (g/mol) 261.437
MDL-nummer MFCD00010895
InChI-nyckel BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
PubChem CID 6328152
IUPAC-namn oxobismuth;hydroklorid
LEDER O=[Bi].Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) chloride oxide
Smältpunkt (decomposition)
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Linjär formel BiOCl
Merck Index 14,1263
Löslighetsinformation Insoluble in water,alcohol; Soluble in acids.
Formel vikt 260.43
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Brytningsindex 2.15
Densitet 7.72 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.