missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bismuth(III) Chloride, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15837920
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15837920 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15837920 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 1124030100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

Specifikationer

Kokpunkt 447°C/1013 hPa
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) Chloride
Smältpunkt 230°C to 232°C
CAS 7787-60-2
Kvantitet 100 g
Densitet 4.75 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00003461
Synonym Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride, Bismuth(III) chloride
Molekylvikt (g/mol) 315.34
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.