Läs mer
Bismut(III)klorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bismuth(III) Chloride |
| CAS | 7787-60-2 |
| Molekylformel | BiCl3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| LEDER | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Bi+3] |
| IUPAC-namn | Bismut; Triklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.34 |
| Formel vikt | 313.8869 |