Läs mer
Bismut(III)klorid, TRC
Produktkod. 30328996
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30328996 250 mg
1 options
Produktkod. 30328996 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB497368250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) Chloride
CAS 7787-60-2
Molekylformel BiCl3
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Bi+3]
IUPAC-namn Bismut; Triklorid
Molekylvikt (g/mol) 315.34
Formel vikt 313.8869