Läs mer
Bismuth(III) fluoride, anhydrous, 99%
Produktkod. 11392168
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392168 100 g 100g
11372168 25 g 25g
11382168 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013075.22
Request Bulk or Custom Format
Tillverkning av vismutpentafluorid
Det används vid tillverkning av vismutpentafluorid. Vismut(III)fluorid är en attraktiv reagens och katalysator i organisk syntes på grund av dess låga kostnad och enkla hantering. Det används också i polarografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-61-3
Molekylformel BiF3
Molekylvikt (g/mol) 265.976
MDL-nummer MFCD00010893
InChI-nyckel BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth fluoride, bismuth iii fluoride, bismuthine, trifluoro, trifluorobismuthine, bismuth trifluoride, bismuth iii trifluoride, acmc-1bd9n, ksc378g8f
PubChem CID 82233
IUPAC-namn trifluorobismutan
LEDER F[Bi](F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) fluoride
Smältpunkt 727°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,1265
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in HF.
Formel vikt 265.98
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.74
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.