Läs mer
Vismut(III)jodid, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11360869
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11360869 50 g 50g
11340869 2 g 2g
11350869 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11360869 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010656.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7787-64-6 | BiI3 | 589.69 g/mol
Polykristallina filmer av vismuttrijodid används som beta-direkta och digitala detektorer för medicinska avbildningstillämpningar. Vismut(III)jodid används som iskärnmedel. Det används också i elektronmikroskopi för att avslöja synapser. Tillsats av vismuttrijodid har visat sig förbättra glasbildningsförmågan och termisk stabilitet hos Ge-Te-BiI(3) kalkogenidglas. Lösningsbearbetbara BiI 3 nanoark har visat sig ha potential att användas som HTL (Hole Transport Layer) i konventionella OPV (organiska fotovoltaiska) enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-64-6
Molekylformel BiI3
Molekylvikt (g/mol) 589.69
MDL-nummer MFCD00010894
InChI-nyckel KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5d
PubChem CID 111042
LEDER [I-].[I-].[I-].[Bi+3]
Specifikationer
Kokpunkt ∼500°C
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) iodide
Smältpunkt 408°C
Färg Grå till svart
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,1269
Löslighetsinformation Insoluble in water. Highly soluble in ethanol,benzene,toluene and xylene,hydrochloric acid and in hydriodic acid.
IUPAC-namn vismut(3+)trijodid
Formel vikt 589.69
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Acidic
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Densitet 5.778 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth(III) iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bismuth(III) iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.