Läs mer
Bismuth(III) iodide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Produktkod. 11383847
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383847 25 g 25g
11393847 1 g 1g
11373847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035681.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7787-64-6 | BiI3 | 589.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-64-6
Molekylformel BiI3
Molekylvikt (g/mol) 589.69
MDL-nummer MFCD00010894
InChI-nyckel KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5d
PubChem CID 111042
IUPAC-namn vismut(3+)trijodid
LEDER [I-].[I-].[I-].[Bi+3]
Specifikationer
Kokpunkt ∼500°C
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) iodide
Smältpunkt 408°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Granulat
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,1269
Formel vikt 589.69
Procent renhet 99.998%
Odör Acidic
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Densitet 5.778 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.