Läs mer
Vismut(III)isopropoxid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314988
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11314988 5 g 5g
11304988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043938.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15049-67-9 | Molekylformel: C9H21BiO3 | Molekylvikt: 386,244 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15049-67-9
Molekylformel C9H21BiO3
Molekylvikt (g/mol) 386.244
MDL-nummer MFCD00799065
InChI-nyckel KNPRLIQQQKEOJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth iii isopropoxide, triisopropoxybismuthine, acmc-20all6, bismuth 3+ tripropan-2-olate, bismuth 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 22648700
IUPAC-namn vismut;propan-2-olat
LEDER CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Bi+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth (III) isopropoxide
Färg Grå
Linjär formel Bi[OCH(CH3)2]3
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 386.24
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.