Läs mer
Bismut(III) nitrathydrat, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Beskrivning
Det används i elektronisk keramik och fluorescerande färger. Det används som ett oxidationsmedel för selektiv oxidation av sulfider till sulfoxider, som ett nitreringsreagens för att syntetisera nitroaromatiska föreningar och som en prekursor för Dragendorff-reagens för användning i TLC färgning och för att testa närvaron av alkaloider. På silikagelbärare har det rapporterats vara en effektiv katalysator för Biginelli-reaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bismuth(III) nitrate hydrate |
| Smältpunkt | 30 °C (dekomposition) |
| Färg | Färglös till Vit |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 25 g |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| UN-nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,1271 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten; lösliga i aceton, ättiksyra och glycerol. Olöslig i etylacetat och etanol. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Bismuth(III) nitrate hydrate, Puratronic
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.