Läs mer
Bismut(III) nitratoxid, Puratronic™, 99,998 % (metallbas)
Produktkod. 11386138
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11386138 50 g 50g
11396138 10 g 10g
11376138 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11386138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011122.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10361-46-3 | BiNO4 | 286,98 g/mol
Vismut(III)nitratoxid används som en organisk kemisk syntesintermediär. Det används också vid spektrofotometrisk detektion av vismut.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10361-46-3
Molekylformel BiNO4
Molekylvikt (g/mol) 286.98
MDL-nummer MFCD00064844
InChI-nyckel OGCYGKRWXWQOAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth oxynitrate
IUPAC-namn (nitrooxi)bismutanon
LEDER [O-][N+](=O)O[Bi]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) nitrate oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1477
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i syror.
Formel vikt 286.99
Procent renhet 99.998%
Kvalitet Puratronic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.