Läs mer
Bismut(III) nitratpentahydrat, 98 %
Produktkod. 11419293
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419293 100 g 100g
11429293 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419293 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11748.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485,07 g/mol
Vismut(III)nitratpentahydrat är en oxidant för en mängd olika 4-substituerade Hantzsch 1,4-dihydropyridiner. Det fungerar också som ett reagens för selektiv oxidation av sulfider till sulfoxider. Vidare är det involverat i framställningen av Dragendorff-reagens och används som ett TLC fläck. Det används också för att framställa andra vismutföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Vismut(III)nitratpentahydrat är en oxidant för en mängd olika 4-substituerade Hantzsch 1,4-dihydropyridiner. Det fungerar också som ett reagens för selektiv oxidation av sulfider till sulfoxider. Vidare är det involverat i framställningen av Dragendorff-reagens och används som ett TLC fläck. Det används också för att framställa andra vismutföreningar.
Löslighet
Löslig i utspädd salpetersyralösning, utspädd ättiksyra, glycerol och aceton. Olösligt i alkohol, etylacetat Lösligt i aceton, ättiksyra och glycerol. Olösligt i etanol och etylacetat.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka syror, starka reduktionsmedel, starka oxidationsmedel, pulveriserade metaller och organiska material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-06-0
Molekylformel BiH10N3O14
Molekylvikt (g/mol) 485.07
MDL-nummer MFCD00149157
InChI-nyckel FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
IUPAC-namn vismut;trinitrat;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth (III) nitrate pentahydrate
Smältpunkt 30 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.83
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,1271
Löslighetsinformation Löslig i utspädd salpetersyralösning, utspädd ättiksyra, glycerol och aceton. Olöslig i alkohol, etylacetat Löslig i aceton, ättiksyra och glycerol. Olöslig i etanol och etylacetat.
Formel vikt 485,07 (394,99 vattenfri vatten)
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.