Läs mer
Vismut(III)nitratpentahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7081674
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11419293
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11748.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485.07 g/mol
Vismut(III)nitratpentahydrat är en oxidant för en mängd olika 4-substituerade Hantzsch 1,4-dihydropyridiner. Det fungerar också som ett reagens för selektiv oxidation av sulfider till sulfoxider. Vidare är det involverat i framställningen av Dragendorff-reagens och används som ett TLC fläck. Det används också för att framställa andra vismutföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Vismut(III)nitratpentahydrat är en oxidant för en mängd olika 4-substituerade Hantzsch 1,4-dihydropyridiner. Det fungerar också som ett reagens för selektiv oxidation av sulfider till sulfoxider. Vidare är det involverat i framställningen av Dragendorff-reagens och används som ett TLC fläck. Det används också för att framställa andra vismutföreningar.
Löslighet
Löslig i utspädd salpetersyralösning, utspädd ättiksyra, glycerol och aceton. Olösligt i alkohol, etylacetat Lösligt i aceton, ättiksyra och glycerol. Olösligt i etanol och etylacetat.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka syror, starka reduktionsmedel, starka oxidationsmedel, pulveriserade metaller och organiska material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-06-0
Molekylformel BiH10N3O14
Molekylvikt (g/mol) 485.07
MDL-nummer MFCD00149157
InChI-nyckel FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
IUPAC-namn vismut;trinitrat;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth (III) nitrate pentahydrate
Smältpunkt 30°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,1271
Löslighetsinformation Soluble in dilute nitric acid solution,dilute acetic acid,glycerol and acetone. Insoluble in alcohol,ethyl acetateSoluble in acetone,acetic acid and glycerol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Formel vikt 485.07 (394.99 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.83
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.