Läs mer
Vismut(III)nitratpentahydrat, ACS, 98% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11311589
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311589 1 kg 1kg
11321589 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012231.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485.07 g/mol
Ljusfärger, framställning av vismutsalter. Vismut(III)nitratpentahydrat är en oxidant för en mängd olika 4-substituerade Hantzsch 1,4-dihydropyridiner. Det fungerar också som ett reagens för selektiv oxidation av sulfider till sulfoxider. Vidare är det involverat i framställningen av Dragendorff-reagens och används som ett TLC fläck. Det används också för att framställa andra vismutföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-06-0
Molekylformel BiH10N3O14
Molekylvikt (g/mol) 485.07
MDL-nummer MFCD00149157
InChI-nyckel FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
LEDER O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth (III) Nitrate Pentahydrate
Smältpunkt 30°C (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98.0%
Löslighetsinformation Soluble in dilute HNO3 acid solution. Decomposes in water to subnitrate. Soluble in dilute acetic acid,glycerol,acetone. Insoluble in alcohol,ethyl acetateSoluble in acetone,acetic acid and glycerol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
IUPAC-namn vismut;trinitrat;pentahydrat
Formel vikt 485.07 (394.99 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Känslighet Hygroscopic
Utseende Crystalline
Densitet 2.83
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.