Läs mer
Bismut(III) nitratpentahydrat, ACS, 98 % min
Beskrivning
Ljusfärger, framställning av vismutsalter. Vismut(III)nitratpentahydrat är en oxidant för en mängd olika 4-substituerade Hantzsch 1,4-dihydropyridiner. Det fungerar också som ett reagens för selektiv oxidation av sulfider till sulfoxider. Vidare är det involverat i framställningen av Dragendorff-reagens och används som ett TLC fläck. Det används också för att framställa andra vismutföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bismuth (III) Nitrate Pentahydrate |
| Smältpunkt | 30 °C (dekomposition) |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 250 g |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Utseende | Kristallint |
| Analysprocentintervall | 98.0% |
| Densitet | 2,83 g/cm3 |
| Löslighetsinformation | Löslig i utspädd HNO 3-syralösning. Bryts ner i vatten till subnitrat. Löslig i utspädd ättiksyra, glycerol, aceton. Olöslig i alkohol, etylacetat Löslig i aceton, ättiksyra och glycerol. Olöslig i etanol och etylacetat. |
| IUPAC-namn | vismut(3+)pentahydrattrinitrat |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Bismuth(III) nitrate pentahydrate
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.