Läs mer
Bismuth(III) Nitrate Pentahydrate, ACS Reagent, ≥98%, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 75°C to 80°C |
| Kemiskt namn eller material | Bismuth(III) nitrate pentahydrate |
| Smältpunkt | 30°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | Bi(NO3)3 · 5H2O |
| UN-nummer | UN1477 |
| Formel vikt | 485.07g/mol |
| Procent renhet | ≥98% |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |