Läs mer
Vismut(III)oxid, 99,9 %, (spårmetallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4509913 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10451441
Brand: Thermo Scientific Acros 208071000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1304-76-3
Molekylformel Bi2O3
Molekylvikt (g/mol) 465.96
MDL-nummer MFCD00003462
InChI-nyckel TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth trioxide
IUPAC-namn dibismut(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Specifikationer
Kokpunkt 1890°C
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) oxide
Smältpunkt 825.0°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.9%
Linjär formel Bi2O3
Fieser 01,59
Merck Index 15,1273
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Formel vikt 465.95
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Extra ren
Förlust vid torkning 0.2% max.
Förpackning Plastflaska
Densitet 8.9, 8.9000g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.