Läs mer
Bismut(III)oxid, 99,975 % (metallbas)
Produktkod. 11353978
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353978 250 g 250g
11363978 50 g 50g
11373978 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11353978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040394.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465,96 g/mol
Används som lim och tätningskemikalier, flamskyddsmedel, pigment, drivmedel och jäsmedel. Det används också som lösningsmedel. Andra användningsområden är batterier, elektriska och elektroniska produkter, explosiva material, bläck, toner och färgämnen, färger och beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1304-76-3
Molekylformel Bi2O3
Molekylvikt (g/mol) 465.96
MDL-nummer MFCD00003462
InChI-nyckel TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth salicylate, basic, Salicylic acid bismuth basic salt
IUPAC-namn dibismut(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Specifikationer
Kokpunkt ca 1890 °C
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) oxide
Smältpunkt 817 °C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99,975 % (metallbaserad bas)
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i syror.
Formel vikt 465.96
Odör Luktfritt
Densitet 8.9
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.