Läs mer
Bismuth(III) oxide, 99.975% (metals basis)
Produktkod. p-4824630
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
50g
Product Code. 11363978
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 040394.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Används som lim och tätningskemikalier, flamskyddsmedel, pigment, drivmedel och jäsmedel. Det används också som lösningsmedel. Andra användningsområden är batterier, elektriska och elektroniska produkter, explosiva material, bläck, toner och färgämnen, färger och beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1304-76-3
Molekylformel Bi2O3
Molekylvikt (g/mol) 465.96
MDL-nummer MFCD00003462
InChI-nyckel TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth salicylate, basic, Salicylic acid bismuth basic salt
IUPAC-namn dibismut(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Specifications
Kokpunkt ca 1890°C
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) oxide
Smältpunkt 817°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.975% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in acids.
Formel vikt 465.96
Odör Odorless
Densitet 8.9
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.