Läs mer
Vismut(III)oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11381579
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381579 1 kg 1kg
11301589 250 g 250g
11391579 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11381579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012230.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Den finner användning i desinfektionsmedel, magneter, glas, gummi, vulkanisering, brandskyddspapper och polymerer och katalysatorer. Vismuttrioxid ger drakens ägg-effekt i fyrverkerier, som ersättning för rött bly. Vismut(III)-föreningar är attraktiva reagenser och katalysatorer i organisk syntes på grund av deras låga kostnad och enkla hantering. Vismuttrioxidnanopartiklar spelar också en viktig roll i högenergigasgeneratorer. Den alfakristallina formen av vismut(III)oxid har elektronisk ledningsförmåga av p-typ.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1304-76-3
Molekylformel Bi2O3
Molekylvikt (g/mol) 465.96
MDL-nummer MFCD00003462
InChI-nyckel TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dibismut(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Specifikationer
Kokpunkt ca 1890°C
Kemiskt namn eller material Bismuth(III)
Smältpunkt 817°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Practically insoluble in water. Soluble in acids.
Formel vikt 465.96
Densitet 8.9 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.