Läs mer
Bismuth(III) Oxide, Extra Pure, MilliporeSigma™
Produktkod. 15814150
Change view
Kvantitet:
25 kg
Förpackningsstorlek:
25kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15814150 25 kg 25kg
1 options
Produktkod. 15814150 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1018629025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) oxide
CAS 1304-76-3
Fysisk form Powder
Kvantitet 25 kg
Molekylformel Bi2O3
MDL-nummer MFCD00003462
InChI-nyckel TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
IUPAC-namn dibismuth(3+) trioxidandiide
Molekylvikt (g/mol) 465.96
Formel vikt 465.95
Kvalitet Extra Pure
Odör Odorless
Förpackning Fibre carton
Utseende Yellow powder