Läs mer
Bismuth(III) oxide, nanopowder, 99.9%
Produktkod. p-7080072
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 15402657
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046314.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Vismut(III)oxid används vid framställning av BiFeO 3 perovskitnanopartiklar. Den finner användning i desinfektionsmedel, magneter, glas, gummi, vulkanisering, brandskyddspapper och polymerer och katalysatorer. Vismuttrioxid ger drakens ägg-effekt i fyrverkerier, som ersättning för rött bly. Vismut(III)-föreningar är attraktiva reagenser och katalysatorer i organisk syntes på grund av deras låga kostnad och enkla hantering. Vismuttrioxidnanopartiklar spelar också en viktig roll i högenergigasgeneratorer. Den alfakristallina formen av vismut(III)oxid har elektronisk ledningsförmåga av p-typ.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1304-76-3
Molekylformel Bi2O3
Molekylvikt (g/mol) 465.96
MDL-nummer MFCD00003462
InChI-nyckel TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dibismut(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Specifikationer
Kokpunkt ∼1890°C
Kemiskt namn eller material Bismuth (III) oxide
Smältpunkt 817°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,1273
Löslighetsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
Formel vikt 465.96
Procent renhet 99.9%
Densitet 8.9 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.