Läs mer
Bismuth(III) oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11370098
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11370098 250 g 250g
11380098 50 g 50g
11390098 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11370098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042863.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Vismut(III)oxid används i fastoxidbränsleceller. Det används också i optiska glas, för att ersätta blyoxid i vitvaror, lyx, varistorformuleringar och keramiska kondensatorformuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1304-76-3
Molekylformel Bi2O3
Molekylvikt (g/mol) 465.96
MDL-nummer MFCD00003462
InChI-nyckel TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dibismut(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Specifikationer
Kokpunkt ∼1890°C
Kemiskt namn eller material Bismuth (III) oxide
Smältpunkt 817°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,1273
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in acids.
Formel vikt 465.96
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Densitet 8.9 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.