Läs mer
Bismut(III)oxid, Puratronic™, 99,9995 % (metallbas)
Produktkod. 11300879
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11300879 50 g 50g
11390869 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11300879 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010658.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465,96 g/mol
Det används som en prekursor för framställning av andra föreningar av vismut, kemiska reagenser. Det har specialiserade användningsområden i optiskt glas, flamskyddat papper, i glasyrformuleringar som ersättning för blyoxider. Den används som fast elektrolyt på grund av dess höga termiska expansionsegenskaper. Den används i radiofrekvensavskärmning, sammansättning för katetrar och andra medicinska slangprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1304-76-3
Molekylformel Bi2O3
Molekylvikt (g/mol) 465.96
MDL-nummer MFCD00003462
InChI-nyckel TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dibismut(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Specifikationer
Kokpunkt ∼1890°C
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) oxide
Smältpunkt 817°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,1273
Löslighetsinformation Soluble in acids. Insoluble in water & organic solvents.
Formel vikt 465.96
Procent renhet 99.9995%
Kvalitet Puratronic
Densitet 8.9 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.