Läs mer
Vismut(III)oxid, Puratronic™ , 99,9995 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | ca 1890 °C |
| Smältpunkt | 817 °C |
| CAS | 1304-76-3 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | Bi{2}O{3} |
| Procent renhet | 99.9995% |