Läs mer
Bismut(III)oxid, TRC
Produktkod. 30344117
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30344117 5 g
1 options
Produktkod. 30344117 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4973435G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) oxide
CAS 1304-76-3
Kvantitet 5 g
Molekylformel Bi2O3
Synonym Bismuth oxide (Bi2O3), B 18401, Bismuth oxide, Bismuth oxide (BiO1.5), Bismuth sesquioxide, Bismuth sesquioxide (Bi2O3), Bismuth trioxide, Bismuth yellow, Bismuth(3+) oxide, Bismuth(III) oxide, Bismuthous oxide, C.I. 77160, Dibismuth trioxide, NanoArc Bismuth Oxide, Nanotek, Tomatec 42-970A
InChI formel InChI=1S/2Bi.3O
LEDER O=[Bi]O[Bi]=O
IUPAC-namn oxo(oxobismuthanyloxi)bismutan
Molekylvikt (g/mol) 465.959
Formel vikt 465.9455