Läs mer
Vismut(III)oxid, typiskt 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407277
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11343327
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 017132.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Används som lim- och tätningskemikalie, flamskyddsmedel, pigment, drivmedel och jäsmedel. Det används också som lösningsmedel. Andra användningsområden är batterier, elektriska och elektroniska produkter, explosiva material, bläck, toner och färgämnen, färger och beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1304-76-3
Molekylformel Bi2O3
Molekylvikt (g/mol) 465.96
MDL-nummer MFCD00003462
InChI-nyckel TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dibismut(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Specifikationer
Kokpunkt ca 1890°C
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) oxide
Smältpunkt 817°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.99% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in acids.
Formel vikt 465.96
Densitet 8.9
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.