Läs mer
Vismut(III)oxijodid, 98%, ren, Thermo Scientific™
Produktkod. 15259866 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15259866 10 g 10g
15269866 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15259866 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453830100
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 7787-63-5
Molekylformel BiIO
Molekylvikt (g/mol) 351.88
InChI-nyckel FCBARUADRQNVFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth iodide oxide, biio, bismuth iii oxyiodide, bismuth oxyiodide, bismuth oxyiodide, bioi
PubChem CID 6367235
IUPAC-namn oxobismuth;hydrojodid
LEDER O=[Bi].I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) oxyiodide
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 97,5 % min
Linjär formel IBi=O
Merck Index 15,127
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Formel vikt 351.88
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth(III) oxyiodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.